Learn More
Invitrogen™ Biotin-14-CTP
Ein CTP-Analogon mit Biotin, das an der N-4-Position der Pyrimidinbasis durch einen 14-Atom-Linker angebracht ist
Marke: Invitrogen™ 19519016
Includes: Biotin-14-CTP wird mit 10 mM in 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA geliefert.
Beschreibung
Biotin-14-CTP kann mithilfe der T7-, SP6- oder T3-RNA-Polymerase und des entsprechenden Templates in Anwesenheit von ATP, GTP, UTP und Biotin-14-CTP effizient in RNA-Transkripte integriert werden. Die biotinylierte RNA kann als Sonde in membranbasierten oder In-situ-Hybridisierungen verwendet werden. Die Menge des zur Verfügung gestellten Materials reicht für bis zu 20 Transkriptionsreaktionen (1 μg Template).
Leistungs- und Qualitätskontrolle: Die Reinheit wird durch Umkehrphasen-HPLC bewertet.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, RNA-Markierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Markierte Nukleotide | |
Biotin-14-CTP wird mit 10 mM in 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA geliefert. Bei -20 °C lagern. | |
Trockeneis | |
Flüssig |
10 mM | |
Biotin und andere Haptene | |
500 nmol |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.