Learn More
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ Vector Kit
Entwickelt für die schnelle, kleine Produktion von rekombinantem Baculovirus
Marke:  Invitrogen™ 10360014
1205.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10022712
  • 1418.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 10 μg pFastBac1 Vektor und pFastBac 1-Gus Kontrollvektor.
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält den pFastBac™1 Vektor sowie den Expressionskontrollvektor, der als Teil des Bac-to-Bac Baculovirus-Expressionsystems verwendet werden soll, das die effiziente Produktion von rekombinantem Baculovirus für Expressionstests in Insektenzellen ermöglicht
  • Beruht auf der Erzeugung des rekombinantem Baculovirus durch standortspezifische Umsetzung in E. coli anstatt der homologen Rekombination in Insektenzellen
  • Der von diesem Kit bereitgestellte pFastBac 1 Vektor verfügt über einen starken Polyedrin-Promotor für die Proteinexpression und eine große Stelle für mehrere Klonierungen für vereinfachtes Klonieren
  • Zeitsparender Expressions-Bacmid: pFastBacvector Expressionskassette, rekombiniert mit übergeordnetem Bacmid in DH10Bac E. coli
  • Kompetente Zellen zur Bildung von Expressions-Bacmid: Bacmid wird dann in Insektenzellen zur Produktion rekombinanter Baculovirus-Partikel transfiziert
  • Einfaches Kolonie-Screening
  • Übergeordnetes in DH10Bac E. coli enthält das Segment des lacZα-Gens
  • Das lacZα-Gen wird bei der Umsetzung der Expressionskassette in Bacmid gestört, wodurch eine blau/weiße Selektion von Rekombinanten ermöglicht wird
Herstellung und Titration von Baculovirus, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyhedrin
Enthält 10 µg pFastBac™1-Vektor und pFastBac™ 1-Gus Kontrollvektor.
Lagerung bei -20 °C.
Restriktionsenzym/MCS
pFastBac
Vektorkit
Nicht markiert
1 kit
Bac-to-Bac™
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.