Learn More
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression System
Ermöglicht die effiziente Produktion von rekombinantem Baculovirus für Expressionstests in Insektenzellen
Marke: Invitrogen™ 10359016
1968.30 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Jedes Bac-to-Bac Baculovirus-Expressionssystem enthält 10 μg pFastBac1 Vektor, 0,5 ml MAX Efficiency DH10Bac Chemisch kompetente Zellen, pFastBac 1-Gus Kontrollvektor und 1 ml Cellfectin Reagenz.
Beschreibung
- Beruht auf der Erzeugung des rekombinantem Baculovirus durch standortspezifische Umsetzung in E. coli anstatt der homologen Rekombination in Insektenzellen
- Zeitsparender Expressions-Bacmid: pFastBacvector Expressionskassette, rekombiniert mit übergeordnetem Bacmid in DH10Bac E. coli
- Kompetente Zellen zur Bildung eines Expressions-Bacmid
- Bacmid wird dann in Insektenzellen zur Produktion rekombinanter Baculovirus-Partikel transfiziert.
- Einfaches Kolonie-Screening
- Übergeordnetes Bacmid in DH10Bac E. coli enthält das Segment des lacZα-Gens
- Das lacZα-Gen wird bei der Umsetzung der Expressionskassette in Bacmid gestört, wodurch eine blau/weiße Selektion von Rekombinanten ermöglicht wird
- Flexibilität
- Mit pFastBac1 Vektor, der einen starken Polyedrin-Promotor für die Proteinexpression und eine große Stelle für die Mehrfachklonierung zum vereinfachten Klonieren bietet
- Zwei weitere Vektoren sind separat erhältlich
- pFastBacHT Vektor für die Produktion von Histidin-getaggtem rekombinantem Protein und pFastBacDual Vektor für die gleichzeitige Expression von zwei Proteinen
- Schnelle Aufreinigung rekombinanter Proteine
- Der optionale pFastBacHT-Vektor produziert rekombinantes Histidin-getaggtes Protein für die schnelle Proteinaufreinigung mit Nickel-chelatbildendem Harz.
Herstellung und Titration von Baculovirus, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Polyhedrin | |
Jedes Bac-to-Bac Baculovirus-Expressionssystem beinhaltet: • PFastBac1 Vektor (10 µg), Lagerung bei -20 °C • pFastBac 1-Gus Kontrollvektor (4 ng), Lagerung bei -20 °C • MAX Efficiency DH10Bac Chemisch kompetente E. coli (1 Kit mit 5 x 0,1 ml), Lagerung bei -80 °C • ExpiFectamine Sf Transfektionsreagenz (1 ml) Lagerung bei 4 °C, nicht einfrieren |
|
Restriktionsenzym/MCS | |
pFastBac |
Baculovirus-Expressionssystem | |
Nicht markiert | |
1 kit | |
Bac-to-Bac™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.