Learn More
Invitrogen™ Lambda Hind III dsDNA Markers
Ambion Lambda DNA wird vollständig mit Hind III verdaut
Marke:  Invitrogen™ AM7720
480.20 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10301095
  • 686.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzeugt Fragmente der Größen 23,130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564 und 125 bp. Diese DNA-Molekülmasse-Marker werden zusammen mit einem Protokoll geliefert, das eine einfache Markierung der Marker mit Radioisotopen beschreibt. Sie können auch mit Ethidiumbromid gefärbt werden. Ein Röhrchen enthält 200 μg.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA-Marker
Agarose-Gele
125 bis 23,1 kb
200 ug
Flüssig
Bei –20 °C lagern.
Raumtemperatur
0,5 mg/mL
Ambion™