Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx DNA-Polymerase
Genauer (höhere Fidelity) als Pfu-DNA-Polymerase
Marke: Invitrogen™ 12344024
657.36 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Includes: AccuPrime Pfx DNA-Polymerase (100 μl, bei 2.5 E/μl) wird mit dem 10X AccuPrime Reaktionsgemisch (1 ml) geliefert, der dNTPs und ein separates 50 mm-Fläschchen (1 ml) MgSO enthält4. Es sind ausreichend Reagenzien für 200 Amplifikationsreaktionen zu je 50 μl vorhanden.
Description
AccuPrime Pfx DNA Polymerase is ideal for high-fidelity amplification of DNA fragments for downstream applications such as cloning and mutagenesis. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading (3'→5' exonuclease) activity. Platinum anti-Pfx DNA polymerase antibodies inhibit polymerase activity, providing hot-start capabilities for improved PCR specificity (see figure). Thermostable AccuPrime accessory proteins enhance specific primer-template hybridization during every cycle of PCR, increasing specificity, yield, and robustness over Platinum Pfx alone.
AccuPrime Pfx DNA-Polymerase eignet sich ideal für High-Fidelity-Amplifikationen von DNA-Fragmenten für nachfolgende Anwendungen wie z. B. Klonieren und Mutagenese. Hohe Wiedergabegenauigkeit wird durch ein firmeneigenes Enzympräparat gewährleistet, das rekombinante DNA-Polymerase der Bakterienart Thermococcus KOD mit Proofreading-Aktivität (3'-5'-Exonuklease) enthält. Platinum Anti-Pfx-DNA-Polymerase-Antikörper hemmen die Polymerase-Aktivität und ermöglichen Heißstarts für mehr PCR-Spezifität. Thermostabile AccuPrime akzessorische Proteine verbessern die spezifische Hybridisierung des Primer-Templates in jedem PCR-Zyklus und erhöhen so Spezifität, Ausbeute und Robustheit im Vergleich zu Platinum Pfx alleine.
- Über 26 Mal größere Genauigkeit als mit Taq-DNA-Polymerase
- Amplifikation von Fragmenten bis zu 12 kb
- Minimierte PCR-Optimierung
- Integrierter Heißstart
Anwendungen
Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Templates sowie RT-PCR. AccuPrime Pfx-DNA-Polymerase ist besonders wirksam, wenn eine sehr hohe Genauigkeit gefragt ist.
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung
Order Info
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Specifications
• 1x 100 μl AccuPrime Pfx DNA-Polymerase (2,5 E/μl) • 1x 1 ml 10X-AccuPrime Pfx-Reaktionsgemisch • 1x 1 ml 50 mM MgSO4 Lagerung bei -20 °C. |
|
Niedrig | |
Standard | |
Nass- oder Trockeneis | |
26X | |
200 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
100 μl |
Primer-Sonde | |
AccuPrime Pfx DNA-Polymerase | |
200 Reaktionen | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
12 kb oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.