Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ PCR Master Mix
Amplifikation selbst von schwierigen und GC-reichen Amplikonen mit überragender Genauigkeit (>100X Taq) und minimalen Optimierungsschritten
Marke:  Invitrogen™ 12358010
394.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15525043
  • 526.00 CHF / 100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100X Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum SuperFi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
  • Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher > 100X Taq-Genauigkeit
  • Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
  • Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielmolekülen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt ˃ 65 %
  • Praktischer Arbeitsablauf mit Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2 x 1,25 ml Platinum SuperFi PCR Master Mix (2X)
• 1,25 ml SuperFi GC Enhancer
• 2 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
Platinum SuperFi DNA-Polymerase
100 Reaktionen
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger
Hoch
Schnell
Nass- oder Trockeneis
300 X
100 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix