Learn More
BD Intramedic™ PE-Schläuche
Flexibel und langlebig über einen großen Temperaturbereich, bis 104 °C (219 °F)
Marke: BD 427411
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Flexibel und langlebig über einen großen Temperaturbereich, bis 104 °C (219 °F)
- Chemisch rein: keine Additive oder Weichmacher
- Niedrige Wasserabsorptionsrate
- Niedrige relative Dichte: 0,92 bei 25 °C
- Beständig gegen die meisten herkömmlichen Säuren und Basen
- Wachsweiß, durchscheinend, geschmacklos und geruchlos
- Kann gassterilisiert sein
Spezifikation
0,023 in. | |
Polyethylen | |
0,965 mm | |
Nicht steril | |
Flexibel |
0,58 mm | |
0,038 in. | |
100 ft. | |
Durchscheinend, weiß |