Learn More
Falcon™ Medienpaket für die intestinale Differenzierung, Kit
Marke:  Falcon™ 355058
Artikelnummer. 10506771
  • 295.19 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning Intestinal Differenzierungsmedien-Pack enthält Corning Seeding Basalmedium (500 ml), Differenzierungsmedien (500 ml) und Corning MITO+ Serum Extender (2x 0.5 ml) in einem praktischen Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung