Learn More
Metro™ Starsys™ Untertischeinheit
Enthält schwarze Phenol-Inselarbeitsfläche (ohne Spritzschutz)
Marke: Metro™ SXRMWS29TS2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einheit umfasst:- Einfachbreiter, nicht verschließbarer mobiler Arbeitsplatz
- Mit verriegelbaren Rollen mit einem Durchmesser von 7.62 cm (3 Zoll)
- Schwarze Phenol-Inselarbeitsfläche (ohne Spritzschutz) 2.54 cm (1 Zoll)
- Eine Polymerschublade 11.4 cm 4.5 in)
- Eine Polymerschublade 7.62 cm 3 in)
- Eine Polymerschublade 19.1 cm 7.5 in)
- Eine Polymerschublade 15.2 cm 6 in)
- Schwarze Schubladenauszüge
Spezifikation
Metro Starsys Untertischeinheit | |
24.9 Zoll | |
24.9 x 28.8 x 22.7 in. | |
732 mm | |
None | |
577 mm |
Taupe, Blue | |
633 mm | |
28.8 Zoll | |
Polymer | |
22.7 Zoll |