Learn More
AB-2 (ICS-AB2) Standardlösung für die Interferenzprüfung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041330.AE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Interference Check Standard AB-2(ICS-AB2) Solution | |
100 mL | |
UN1789 | |
Flüssig |
Matrix: 20% HCl | |
MFCD00803369 | |
Specpure™ |