Learn More
BUCHI Rotavapor I-300 Vacuum Controller and Interface
The BUCHI Interface I-300 controls all distillation parameters of a Rotavapor R-300 system including the optional V-300 Vacuum Pump and F-3XX series chillers.
1240.00 CHF - 3685.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15540600
|
BUCHI
11I300S10 |
Kit für V-300/600 | R-300, V-300, V-600 | Standard |
1840.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15550600
|
BUCHI
11I300S20 |
Kit für V-300/600, Woulff-Flasche | R-300, V-300, V-600 | Standard |
2040.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15560600
|
BUCHI
11I300S30 |
Ventileinheit; Verwendung: Nicht-BUCHI Vakuumquelle | R-300, Nicht Buchi Vakuumpumpen | Standard |
2475.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15590590
|
BUCHI
11I300P00 |
Eigenständig | R-300, V-300, V-600 | Pro |
2445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15520600
|
BUCHI
11I300P30 |
Ventileinheit | R-300 mit Nicht-Buchi Vakuumpumpen | Pro |
3685.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15530600
|
BUCHI
11I300S00 |
Eigenständig | R-300, V-300, V-600 | Standard |
1240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15510600
|
BUCHI
11I300P20 |
Kit für V-300/600-Woulff-Flasche | R-300. | Pro |
3255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Easy plug and play integration into a Rotavapor R-300 system at any time
- Central control of all process parameters such as rotation speed, temperature (heating, cooling, vapor) and pressure
- Remote monitoring on smart phones including push notifications and live view
- Modes: manual, timer, continuous
- Flexibility of the interface allows easy installation and convenient operation from multiple positions:
- Rotavapor handle
- Vacuum pump
- Fume hood or lab bench wall
- Stand-alone operation to locally control a central vacuum system
- Synchronized processing thanks to centrally controlled rotary evaporator, heating bath, speed-controlled vacuum pump and recirculating chiller
- Unattended operation (optional):
- Automatic distillation with CloudDest sensor
- Foam sensor for foaming samples