Learn More
Fisherbrand™ Interchangeable Dry Bath Block
Catalog Number 17521896
Click to view available options
No. of Places:
0
4
5
10
12
24
56
96
Röhrchengröße:
0 mm
0,2 ml
38 ml
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
1,5 ml
16 mm
17 mm
18 mm
2 ml
24 mm
5 ml
50 ml
For use with Fisherbrand™ Dry Block Heaters.
  • Aluminiumkonstruktion sorgt für schnelles Aufheizen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen mit 11 mm Durchmesser
Material Aluminium
No. of Places 24
Typ Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Falcon Röhrchen
Röhrchengröße 2 ml
Abmessungen (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Tiefe (metrisch) 35 mm