Learn More
Fisherbrand™ Interchangeable Dry Bath Block
Click to view available options
No. of Places:
0
4
5
10
12
24
56
96
Röhrchengröße:
0 mm
0,2 ml
38 ml
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
1,5 ml
16 mm
17 mm
18 mm
2 ml
24 mm
5 ml
50 ml
Beschreibung
- Aluminiumkonstruktion sorgt für schnelles Aufheizen
Spezifikation
Material | Aluminium |
No. of Places | 0 |
Typ | Block |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Falcon Röhrchen |
Röhrchengröße | 0 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 140 x 50 x 63 mm |