Learn More
Thermo Scientific™ Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX
Regulieren Sie den O2 und CO2 Gehalt mit diesem integrierten Gasmodul, optional erhältlich für das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktionsmikrotiterplatten-Lesegerät.
Marke:  Thermo Scientific™ VLGAS001
9396.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21998" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15370777
  • 10880.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das integrierte Gasmodul für das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktionsmikrotiterplatten-Lesegerät ermöglicht zellbasierte Mikrotiterplatten-Assays in kontrollierter Atmosphäre. Es ermöglicht die gleichzeitige Regelung der CO2 Konzentrationen von 0.1 % bis 15 % und O2 Konzentrationen von 1 % bis 21 %. Das Modul fügt sich passgenau in das Gerät ein und benötigt keinen zusätzlichen Stellplatz im Labor.
Bei zahlreichen zellbasierten Assays ermöglicht ein kontrollierter Gasgehalt im Mikrotiterplatten-Lesegerät die gleichzeitige Inkubation und Messung und spart damit Zeit und Arbeit. Platten müssen nicht mühselig zwischen Brutschrank und Lesegerät wechseln, um optimale Bedingungen für Zellproben zu bewahren. Das Varioskan LUX bietet optional ein integriertes Gasmodul, mit dem Anwender die atmosphärischen Bedingungen im Plattenleser kontrollieren können.
  • Kontrolle des CO2-Gehalts (0,1 % bis 15 %) und des Sauerstoffgehalts (1 % bis 21 %) mit gleichzeitiger oder individueller Regelung
  • Festlegen der Gaskonzentration beim Einrichten des Protokolls über die intuitive Thermo Scientific™ SkanIt™ Software
  • Überwachung und Aufzeichnung des Gasgehalts während der gesamten Laufzeit für die Rückverfolgbarkeit
  • Komplette Integration im Gerät – ohne zusätzlichen Platzbedarf
  • Geeignet für vielfältige zellbasierte Anwendungen, darunter Langzeittests zur Zellproliferation sowie Studien zur Induktion und Erkennung von Hypoxie (beispielsweise in der Krebsforschung) und zum Wachstum anaerober Bakterien
Das Modul zur Regulierung der Gaskonzentration kann mit dem Varioskan LUX Lesegerät erworben werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SkanIt Software
± 0,3 % bei 5 % CO2
Varioskan LUX
0,1 bis 15%
Integriertes Gasmodul (werkseitig beim Gerätekauf installiert)
1 bis 21 %
Sonderangebote
HINWEIS: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.