Learn More
Kartell™ Integral Spritzflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Einstückiges gegossenes Röhrchen
- Abgabespitze mit Verschlusskappe aus PE kann zur Durchflusssteigerung gekürzt werden
- Verwendung der Kappe auch mit Flaschen der Reihe 15801 - 1631
- Spezialform für einfachen Griff und höhere Stabilität
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Enthält | Verschluss |
Material | Polyethylen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse GL32 |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 178 mm |
Produkttyp | Sprühflasche |
Verschlusstyp | Schraubkappe |