missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INT4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NB100-60660
522.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "25306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
INT4 Polyclonal specifically detects INT4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
INT4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide | |
INT4, integrator complex subunit 4, MGC16733, MST093, MSTP093 | |
Rabbit | |
108 kDa | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
IgG |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
1.0 mg/mL | |
Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:250 | |
Q96HW7 | |
INTS4 | |
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 913 and 963 of integrator complex subunit 4 using the numbering given in entry NP_291025.3 (GeneID 92105). | |
Affinity Purified | |
RUO | |
92105 | |
Store at 4C. Do not freeze. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
INT4 Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mg; Unlabeled
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto