Learn More
Terumo™ Insulinspritze
Verwenden Sie diese Spritzen für die Aspiration von Flüssigkeiten oder die Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten.Terumo™ Insulinspritzen verfügen über ein einzigartiges, doppelt abgeschrägtes Design für mehr Patientenkomfort.
Marke:  Terumo™ 8MDSS01S2613E
Artikelnummer. 17132714
  • 28.70 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ultrascharfe Nadeln
  • Durchsichtige Fässer
  • Markante, präzise Skalenmarkierungen
  • Gleichmäßige Kolbenbewegung
  • Manipulationssichere Aufreißpackungen
  • Steril, einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
26 G
Terumo Insulinspritze
1 ml
13 mm
100/Packung
Steril, einzeln verpackt