Learn More
Lauda™ Insulation Tubing
Marke:  Lauda™ RKJ 023
Artikelnummer. 10306751
  • 44.55 CHF / 1 Meter
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestellinformation
DiameterMetric
Spezifikation
Spezifikation
Insulation pipes for insulation posteriori
150°C
Insulation Tubing
19 mm