Learn More
Lauda™ Isolierröhrchen
Aus Silikon. Lauda™ Isolierschlauch ist für Schläuche mit max. Außendurchmesser geeignet.
Marke: Lauda™ RKJ 008
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Schläuche mit max. äußerem Durchmesser
Spezifikation
Für Schläuche mit einem maximalen Außendurchmesser von 12 mm | |
Zubehör, Isolierschlauch | |
105 °C |
105 °C | |
EPDM-Gummi | |
13 mm |