Learn More
BRAND™ Sichtfenster
Mit einem durchsichtigen und einem orangefarbenen Fenster. Zum Schutz lichtempfindlicher Medien ersetzen Sie das durchsichtige Sichtfenster durch das orangefarbene Fenster.
Marke: BRAND™ 6783
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Kunststoff
- Für den Einsatz mit Titrette™
- Ein klares, ein bernsteinfarbenes Fenster ist im Lieferumfang enthalten
- Das bernsteinfarbene Fenster verhindert Schäden an lichtempfindlichen Medien
- Wird in Zweierpackungen geliefert
Spezifikation
Transparent, Gelbbraun | |
Kunststoff | |
Sichtfenster |
Schutz lichtempfindlicher Medien | |
Set von 2 |