Learn More
Abeba™ Schuheinlagen 3553
Die elektrostatisch ableitenden Einlagen enthalten antibakterielle und antimykotische Eigenschaften durch Aktivkohle.
16.10 CHF
Spezifikation
Farbe Blau
Material Textil
Modell 3553
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15630128
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/36
36
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15640128
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/37
37
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15650128
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/38
38
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15660128
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/39
39
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15670128
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/40
40
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15680128
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/41
41
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15690128
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/42
42
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15600138
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/43
43
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15610138
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/44
44
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15620138
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/45
45
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15630138
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/46
46
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15640138
Unterlagen ansehen
Abeba™
3553/47
47
16.10 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Atmungsaktives Textil
  • Blau
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Antistatisch
  • Flächige Druckabsorption, Klimatisierung, komfortabel
  • Vorteile für Gelenke, Muskulatur, Bänder und Wirbelsäule
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Textil
3553