Learn More
Abeba™ Schuheinlagen 3553
Die elektrostatisch ableitenden Einlagen enthalten antibakterielle und antimykotische Eigenschaften durch Aktivkohle.
Marke: Abeba™ 3553/42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Atmungsaktives Textil
- Blau
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Antistatisch
- Flächige Druckabsorption, Klimatisierung, komfortabel
- Vorteile für Gelenke, Muskulatur, Bänder und Wirbelsäule
Spezifikation
Blau | |
Textil | |
42 | |
3553 |