Learn More
Abeba™ Schuheinlagen 3553
Die elektrostatisch ableitenden Einlagen enthalten antibakterielle und antimykotische Eigenschaften durch Aktivkohle.
Marke:  Abeba™ 3553/39
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15660128
  • 16.10 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Atmungsaktives Textil
  • Blau
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Antistatisch
  • Flächige Druckabsorption, Klimatisierung, komfortabel
  • Vorteile für Gelenke, Muskulatur, Bänder und Wirbelsäule
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Textil
39
3553