Learn More
Sampling Systems™ Einsätze zur Verwendung mit Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Einsatz zur Verwendung mit dem Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1290W-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899241
  • 205.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Edelstahl 316
  • Verschiedene Probenvolumina
  • Verschiedene Längen der Probenehmer
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Mehrstufen-Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Spezifikation
Spezifikation
Probensammler-Einsätze
Edelstahl (316)
60 mL