Learn More
Ohaus™ Einsatzhalterung
OHAUS™ Einsatzhalter, geeignet für den Einsatz mit einem Vortex-Mischer.
Marke: Ohaus™ 30400227
111.91 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- OHAUS bietet eine große Auswahl an Zubehör, das mit allen OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Einsatzhalterung | |
Aluminium | |
Einsatzhalterung | |
Vortexmischer |