Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E 106/1 zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc
Marke:  Miele Professional™ 3808320
Artikelnummer. 13111514
  • 348.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ausgestattet mit 26 kleinen Federhaken á 105 mm Höhe
  • Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 60 mm
Spezifikation
Spezifikation
Einsatz, Hälfte
Kolben, Messzylinder, Flaschen usw.
116 mm
Je 1
E 106/1
410 mm
195 mm