Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E144 zur optimalen Aufnahme von bis zu 18 Bechergläsern
Marke: Miele Professional™ 3808710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für 18 Bechergläser
- Ausgestattet mit 18 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
Spezifikation
Einsatz, Hälfte | |
18 Becher bis zu 250mL | |
445 mm | |
200 mm |
E 144 | |
18 x 3 Haltestäbe | |
131 mm | |
Je 1 |