Learn More
Miele Professional™ Einsatz 1/4 für Laborgeschirrspüler
Einsatz E 103/1 zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 75 mm
Marke: Miele Professional™ 6907630
367.42 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 75 mm)
- In 6 Flächen aufgeteilt
- Die Maschenweite beträgt 8 x 8 mm
- Einschließlich Deckel A 13
- Zur Verwendung mit PG8583, PG8593
Spezifikation
Netzkorb | |
Obere oder untere Körbe | |
102 mm | |
Je 1 |
A 13 | |
320 mm | |
200 mm |