Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E 500 zur optimalen Aufnahme von 8 Lötrahmen
Marke:  Miele Professional™ 5376820
Artikelnummer. 15480535
  • 1805.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ausgestattet mit 8 Fächern, im Abstand von 53 mm
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
8 Leiterplatten
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor