Learn More
Novus Biologicals™ Inositol Monophosphatase 3/IMPAD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Overexpression Lysate
Marke: Novus Biologicals™ H00054928-T03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0.1 mL | |
Protein Phosphatase | |
EC 3.1.3, EC 3.1.3.25, FLJ20421, IMP 3, IMPA3IMPase 3, inositol monophosphatase 3, inositol monophosphatase domain containing 1, Inositol monophosphatase domain-containing protein 1, Inositol-1(or 4)-monophosphatase 3, Myo-inositol monophosphatase A3 |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Inositol Monophosphatase 3/IMPAD1 | |
IMPAD1 |