Learn More
Anorganische Mineralien Trinkwasser-QK-Probe, SPEX CertiPrep™
Anorganische Mineralien-QK-Proben für Trinkwasser, 500 ml, SPEX CertiPrep™
Marke: SPEX Certiprep 698
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Anorganische Mineralien-QK-Probe
- Trinkwasserproben
- 500 ml Volumen
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Anorganische Mineralien-QK-Probe | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Bereit zur Analyse | |
500 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Produkt nur für den Laborgebrauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur