Learn More
WTW™ PHMETER INOLAB™ PH 7310 SET 2
Der inoLab™ pH 7310-Wert mit hintergrundbeleuchtetem Grafikdisplay ist das richtige Messgerät für Präzisionsmessungen von pH- und ORP-Potentialen und die automatische Dokumentation gemäß GLP/AQA in Qualitätslaboren aller Branchen.
Marke: WTW™ 1AA312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzises pH-Messgerät mit Dokumentationsfunktion zur Verwendung in der Qualitätssicherung, pharmazeutischen Industrie und überall dort, wo GLP-gestützte Dokumentation erforderlich ist
- Set mit Standardelektrode mit Temperatursensor
- Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische Erkennung stabiler Werte
- Überwachung des optimalen Messbereichs über die CMC-Funktion
- Sichere und komfortable Bedienung über Textmenüs in einem hellen Grafikdisplay
- Mit 3-in-1-pH-Elektrode, Messgerät mit Universalnetzteil, Elektrodenarm und Bedienungsanleitung
- pH-Elektrode SenTix™ 41, Puffer, 3 mol/l KCl, Software und USB-Kabel
Spezifikation
3-in-1-pH-Elektrode, Messgerät mit Universalnetzteil, Elektrodenarm und Bedienungsanleitung. 3-in-1-pH-Elektrode SenTix™ 41, Puffer, 3 mol/l KCl, Software und USB-Kabel | |
± 0,3, ± 1 | |
Bis zu 10 Aufzeichnungen des Kalibrierspeichers, 500 manuelle Datensätze/5000 automatische Datensätze | |
-2 bis 20 | |
± 1200, ± 0,3 | |
1 bis 3 | |
CE, cETLUS | |
0.8 kg | |
Vier 1.5-V-AA-Batterien oder vier 1.2-V-NiMH | |
Automatisch/manuell | |
DIN oder BNC/4-mm-Banane | |
Bis zu 1000 h ohne Hintergrundbeleuchtung, 150 h mit Hintergrundbeleuchtung |
± 0,1K | |
± 0,005, ± 0,01 | |
Für Messungen/Dokumentation gemäß GLP/AQA, AC und Batteriebetrieb | |
-2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005 | |
±(1200 ±1) mV | |
LCD, Grafik mit Hintergrundbeleuchtung | |
240 x 190 x 80 mm | |
3 Jahre | |
Jahresmittel: <75 %, 30 Tage/Jahr: 95 %, Andere Tage: 85 % | |
5 bis 55 °C | |
inoLab™ Abwasserset 7310 2 pH-Messgeräte |