Learn More
WTW™ pH/mV Set inoLab® pH 7310P SET 2 .
Marke: WTW™ 1AA312P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
3 in 1 pH electrode, meter with universal power supply, electrode arm and operation manual. 3 in 1 pH electrode SenTix™ 41, buffers, 3mol/L KCl, software and USB cable, integrated thermal printer | |
±0.3, ±1 | |
Bis zu 10 Aufzeichnungen des Kalibrierspeichers, 500 manuelle Datensätze/5000 automatische Datensätze | |
-2 bis 20 | |
± 1200, ± 0,3 | |
1 bis 3 | |
CE, cETLUS | |
3 Jahre | |
Jahresmittel: <75 %, 30 Tage/Jahr: 95 %, Andere Tage: 85 % | |
5 bis 55 °C | |
inoLab™ pH 7310P set 2 | |
240 mm | |
80 mm |
± 0,1K | |
± 0,005, ± 0,01 | |
Für Messungen/Dokumentation gemäß GLP/AQA, AC und Batteriebetrieb | |
-2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005 | |
±(1200 ±1) mV | |
LCD, Graphic with Backlight | |
0.8 kg | |
Vier 1.5-V-AA-Batterien oder vier 1.2-V-NiMH | |
Automatisch/manuell | |
DIN oder BNC/4-mm-Banane | |
Up to 1000 hr. without backlight, 150 hr. with backlight | |
190 mm |