Learn More
WTW™ inoLab™ pH-Messgeräte für das Labor
GREENER_CHOICE
Erzielen Sie präzise pH- und ORP-Messungen mit der Dokumentationsfunktion, die in der Qualitätssicherung, pharmazeutischen Industrie und überall dort eingesetzt werden kann, wo eine GLP-gestützte Dokumentation erforderlich ist.
1100.00 CHF - 1595.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) ± 0,3, ± 1
Genauigkeit (pH) ± 0,005, ± 0,01
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,1K
Angaben zur Datenverwaltung Bis zu 10 Aufzeichnungen des Kalibrierspeichers, 500 manuelle Datensätze/5000 automatische Datensätze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Messungen/Dokumentation gemäß GLP/AQA, AC und Batteriebetrieb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331832
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
WTW™
1AA310P
290 x 190 x 80 mm
1595.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11344093
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
WTW™
1AA310
240 x 190 x 80 mm
1100.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzises pH-Messgerät mit Dokumentationsfunktion zur Verwendung in der Qualitätssicherung, pharmazeutischen Industrie und überall dort, wo GLP-gestützte Dokumentation erforderlich ist
  • Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische Erkennung stabiler Werte
  • Überwachung des optimalen Messbereichs über die CMC-Funktion
  • Sichere und komfortable Bedienung über Textmenüs in einem hellen Grafikdisplay
Spezifikation
Spezifikation
± 0,3, ± 1
± 0,1K
Für Messungen/Dokumentation gemäß GLP/AQA, AC und Batteriebetrieb
-2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005
±(1200.0 ±0.3 mV)
LCD
IP 43
3 Jahre
Jahresmittel: <75 %, 30 Tage/Jahr: 95 %, Andere Tage: 85 %
DIN oder BNC/4-mm-Banane
Bis zu 1000 h ohne Hintergrundbeleuchtung, 150 h mit Hintergrundbeleuchtung
± 0,005, ± 0,01
Bis zu 10 Aufzeichnungen des Kalibrierspeichers, 500 manuelle Datensätze/5000 automatische Datensätze
-2 bis 20
± 1200, ± 0,3
1 bis 3
CE, cETLUS
0.8 kg
Vier 1.5-V-AA-Batterien oder vier 1.2-V-NiMH
Automatisch/manuell
pH-Wert-Tischmessgerät