Learn More
WTW™ inoLab™ digitale Tischmessgeräte mit mehreren Parametern
GREENER_CHOICE
Erzielen Sie mit den digitalen WTW™ inoLab™ digitalen Multiparameter-Tischmessgeräten eine kompromisslose Messgenauigkeit bei digitalen Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor.
Marke:  WTW™ 1FD353
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13523950
  • 1775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hervorragend geeignet für digitale Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor
  • Die IDS-Technologie ermöglicht auf einfachste Weise optimierte Messungen und eine effiziente Dokumentation
  • Bieten Sie im Labor die richtige Lösung für die Messung von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff und der Leitfähigkeit an
  • Kompromisslose Messgenauigkeit
  • Digitale Sensorerkennung mit Drahtlosfunktion, intelligente Sensorauswertung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-USB
± 0.05 % der Messung
±0,005
1 bis 5
500 manuell/5000 automatisch mit Zeit-/Datumsstempel
0 μS bis 1000 mS
– 2 bis 20.001
0 bis 1999 mg/l
Set mit IDS-Sensor, Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, digitaler IDS-Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 925, 0.01 mol/l KCl, Leitfähigkeitsstandard, Software und USB-Kabel
4 x 1.5 V-Batterien Typ AA
0 bis 90 mg/l
3 große Zahlen
3 große Zahlen
3 große Zahlen
0 °C bis 50 °C
3 Jahre
24 cm
8 cm
100/240 V
± 0.05 % der Messung
± 0.3 oder 0.05 % der Messung
1
cETLus, CE
LCD
± 1200
0 bis 70 ppt
0,1/0,01/0,001
inoLab™ Multi 9310 IDS
Digitales Multiparameter-Messgerät für den Tisch
3 große Zahlen
0.1 mV
3 große Zahlen
± 0.1
0,1
24 cm B x 19 cm H
19 cm
8 kg
50/60 Hz