Learn More
WTW™ inoLab™ digitale Tischmessgeräte mit mehreren Parametern
Erzielen Sie mit den digitalen WTW™ inoLab™ digitalen Multiparameter-Tischmessgeräten eine kompromisslose Messgenauigkeit bei digitalen Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor.
Marke: WTW™ 1FD351
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragend geeignet für digitale Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor
- Die IDS-Technologie ermöglicht auf einfachste Weise optimierte Messungen und eine effiziente Dokumentation
- Bieten Sie im Labor die richtige Lösung für die Messung von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff und der Leitfähigkeit an
- Kompromisslose Messgenauigkeit
- Digitale Sensorerkennung mit Drahtlosfunktion, intelligente Sensorauswertung
Spezifikation
Mini-USB | |
± 0.05 % der Messung | |
±0,005 | |
1 bis 5 | |
500 manuell/5000 automatisch mit Zeit-/Datumsstempel | |
0 μS bis 1000 mS | |
– 2 bis 20.001 | |
0 bis 1999 mg/l | |
Set mit IDS-Sensor, Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, digitaler IDS-pH-Elektrode SenTix™ 940, Puffer 4, 7 und 10.01, 3 mol/l KCl, Software und USB-Kabel | |
4 x 1.5 V-Batterien Typ AA | |
0 bis 90 mg/l | |
3 große Zahlen | |
3 große Zahlen | |
3 große Zahlen | |
0 °C bis 50 °C | |
3 Jahre | |
24 cm | |
8 cm | |
100/240 V |
± 0.05 % der Messung | |
± 0.3 oder 0.05 % der Messung | |
1 | |
cETLus, CE | |
LCD | |
± 1200 | |
0 bis 70 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
inoLab™ Multi 9310 IDS | |
Digitales Multiparameter-Messgerät für den Tisch | |
3 große Zahlen | |
0.1 mV | |
3 große Zahlen | |
± 0.1 | |
0,1 | |
24 cm B x 19 cm H | |
19 cm | |
8 kg | |
50/60 Hz |