Learn More
WTW™ inoLab™ Multi 9620 IDS Multiparameter-Tischmessgerät
Verwenden Sie dieses Tischmessgerät für die gleichzeitige Messung mit zwei unabhängigen Messkanälen. Das WTW™ inoLab™ Multi 9620 IDS Multiparameter-Tischmessgerät ist für kabellosen Betrieb bereit und bietet ermüdungsfreies Ablesen an einem großartigen Farbdisplay.
Marke: WTW™ 1FD560
Beschreibung
- Digitales Hochleistungs-Multiparametergerät mit zwei Eingängen für pH, ISE, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sowie umfassenden GLP-Funktionen
- Modernes leistungsstarkes Multiparameter-Messgerät mit zwei galvanisch getrennten Messkanälen pH/mV, ISE (einschließlich inkrementeller Methoden), Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessung
- Mit einem großen 16:9-Farbgrafik-Display unter einem hygienischen Glasschild und einer antibakteriellen Tastatur, auch für den Einsatz in kritischen Bereichen
- Verwenden Sie die neuen Funkmodule zusammen mit den neuen IDS-Steckkopfsensoren – Sie sind von Kabeln unabhängig und messen bequem unter Laborhauben oder Laminarströmtischen
- Das massive untere Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgt für mehr Sicherheit vor Interferenzen und einen sicheren, stabilen Stand auf dem Labortisch
- Zwei USB-Schnittstellen für die Kommunikation mit dem Computer, Drucker oder USB-Speicherstick ermöglichen die Übertragung aller Daten
- Eine aktivierbare Benutzerverwaltung erweitert die automatische GLP-Dokumentation um zusätzliche Sicherheit und Rückführbarkeit
Spezifikation
2 | |
Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, Software und USB-Kabel | |
Multi 9620 IDS | |
Multiparameter-Tischmessgerät |
LCD | |
Manuell 500/10.000 automatisch | |
Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
Alle außer ORP |