Learn More
Heathrow Scientific™ Impfnadeln/Impfösen
Bietet die Möglichkeit, Kolonien und Kulturen ohne Kontaminationsrisiko zu verbreiten oder auszuwählen
Marke: Heathrow Scientific™ HS81121B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwenden Sie das Ösenende, um eine Geloberfläche gleichmäßig zu streifen
- Verwenden Sie das Nadelende zum Entfernen von Kolonien
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
- Steril
- Einwegprodukt
Spezifikation
Ja | |
7,9 in. | |
ABS | |
Standard | |
Impföse und Nadel, starr | |
Nicht autoklavierbar | |
0,4 cm |
1 μl | |
20 cm | |
Steril | |
Blau | |
Kunststoffbeutel | |
0,2 in. | |
Verbreitung, Entnahme und Übertragung von Kolonien oder Kulturen |