Learn More
Heathrow Scientific™ Impfnadeln/Impfösen
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Bietet die Möglichkeit, Kolonien und Kulturen ohne Kontaminationsrisiko zu verbreiten oder auszuwählen
Marke: Heathrow Scientific™ HS81121A
72.10 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24245" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwenden Sie das Ösenende, um eine Geloberfläche gleichmäßig zu streifen
- Verwenden Sie das Nadelende zum Entfernen von Kolonien
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
- Steril
- Einwegprodukt
Spezifikation
Ja | |
7,9 in. | |
Polypropylen | |
Standard | |
Impföse und Nadel, flexibel | |
Verbreitung, Entnahme und Übertragung von Kolonien oder Kulturen |
1 μl | |
20 cm | |
Steril | |
Blau | |
Nicht autoklavierbar |