Learn More
Heathrow Scientific™ Impfnadeln/Impfösen
GREENER_CHOICE
Bietet die Möglichkeit, Kolonien und Kulturen ohne Kontaminationsrisiko zu verbreiten oder auszuwählen
Marke:  Heathrow Scientific™ HS81121C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16300786
  • 95.15 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwenden Sie das Ösenende, um eine Geloberfläche gleichmäßig zu streifen
  • Verwenden Sie das Nadelende zum Entfernen von Kolonien
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
  • Steril
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Ja
7,9 in.
Polypropylen
Standard
Impföse und Nadel, flexibel
Nicht autoklavierbar
0,4 cm
10 μl
20 cm
Steril
Blau
Kunststoffbeutel
0,2 in.
Verbreitung, Entnahme und Übertragung von Kolonien oder Kulturen