Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Reach-Serie
Die InLab Reach-Serie ermöglicht die Messung schwer erreichbarer Proben. Die pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Mettler Toledo Reach-Serie mit langen und robusten Wellen helfen bei der pH-Messung in sehr tiefen oder engen Behältern.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343061
498.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Versuchsreaktor
- Tank und Fass
- Große Proben
- Tiefe Behälter
Zubehör und Pflege
- Keramikdiaphragma
- HA-Glasmembran
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Reach Pro-425 | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler (NTC 30 kΩ) | |
Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
InLab™ Reach Pro-425 | |
< 20 s | |
32 bis 212 °F | |
15,7 in. | |
0,47 in. |
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
3mol KCl | |
Mehrpolig auf BNC (30281896) | |
HA-Glas | |
NTC 30 Kiloohm | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 100 °C | |
400 mm | |
12 mm |