Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1 SET INJECTOR STARTER KIT SILTITE FINGERTITE
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 073651
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ferrulsystem für die Gaschromatographie
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
0.1 bis 0.25 mm ID Kapillarsäulen | |
0,4 mm | |
5 Muttern, 10 Ferrulen | |
ATAS Optic Injector Starterkit |