Learn More
IA-Standard für Erstkalibrierung für CLP, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep ICV-1A
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ca | 5000μg/ml |
K | 5000μg/ml |
Mg | 5000μg/ml |
Na | 5000μg/ml |
Al | 200μg/ml |
Ba | 200μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Sb | 60μg/ml |
Co | 50μg/ml |
V | 50μg/ml |
Ni | 40μg/ml |
Cu | 25μg/ml |
Zn | 20μg/ml |
Mn | 15μg/ml |
Ag | 10μg/ml |
As | 10μg/ml |
Cr | 10μg/ml |
Tl | 10μg/ml |
Be | 5μg/ml |
Cd | 5μg/ml |
Se | 5μg/ml |
Pb | 3 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Standard für die Erstkalibrierungsüberprüfung 1A | |
500 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Komponenten in 5 % HNO3/tr. Weinsäure/tr. HF: Al •200 μg/ml Sb •60 μg/ml As •10 μg/ml Ba •200μ g/ml Be •5 μg/ml Cd •5μ g/ml Ca •5000μ g/ml Cr •10μ g/ml Co •50 μg/ml Cu •25 μg/ml Fe •100 μg/ml Pb •3μ g/ml Mg •5000μ g/ml Mn •15 μg/ml Ni •40 μg/ml K •5000μ g/ml Se •5μ g/ml Ag •10μ g/ml Na •5000μ g/ml Tl |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Initial Calibration Verification Standard 1A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Produkt nur für den Laborgebrauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur