Learn More
Indol-7 -Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491068
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Indole-7-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-7-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1670-83-3
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00210442
InChI-Schlüssel IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
PubChem CID 74281
IUPAC-Name 1H-Indol-7-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-7-carboxylic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 161.05
Reinheit (%) 97%