Learn More
Indol-6 -Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352857
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1670-82-2
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00210441
InChI-Schlüssel GHTDODSYDCPOCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-6-carboxylic acid, 6-indolecarboxylic acid, 6-carboxyindole, 6-indole carboxylic acid, pubchem1695, 6-carboxy-1h-indole, indole-6-carboxylicacid, indol-6-carboxylic acid, indole 6-carboxylic acid, maybridge4_003509
PubChem CID 595230
IUPAC-Name 1H-Indol-6-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-6-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽258°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 123991
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%