Learn More
Indol-4-Carbonsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10264814
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 2124-55-2
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00009739
InChI-Schlüssel ROGHUJUFCRFUSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-4-carboxylic acid, indole-4-carboxylicacid, 4-carboxyindole, 1h-4-indolecarboxylic acid, 1h-indole-4-carboxylic?acid, 4-indolecarboxylic acid, pubchem1693, acmc-209fio, 4-indole-carboxylic acid, indol-4-yl carboxylic acid
PubChem CID 595229
IUPAC-Name 1H-Indol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.