Learn More
Indium-Zinn-Ingot, eutektisch, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
87.54 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indium Tin eutectic ingot |
---|---|
Schmelzpunkt | 117°C |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | In:Sn; 52:48 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD00144477 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11363417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018159.09 |
10 g |
87.54 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11460490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018159.50 |
5x 10 g |
381.34 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Indium Tin eutectic ingot | |
In:Sn; 52:48 wt% | |
MFCD00144477 | |
Ignot |
117°C | |
(Metallbasis) | |
99.99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only