Learn More
Indium(III)-chlorid, weiß bis weißgrau, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384967
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-chlorid, weiß bis weißgrau, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384967
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11384967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041977.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used in organic reactions such as Friedel-crafts acylation and Diels-Alder reaction as a Lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-82-8
Summenformel InCl3
MDL-Nummer MFCD00011058
Spezifikation
Siedepunkt 800°C
Chemischer Name oder Material Indium(III) chloride
Schmelzpunkt 586°C
Namenshinweis anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and tetrhydrofuran; Sparingly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
Formelmasse 221.18
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.460
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU26K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
ChargennummerM25K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
ChargennummerW06J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
ChargennummerR16I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
ChargennummerT08I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number041977.18,041977.09,041977.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) chloride anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indium chloride
Name des Produkts
Indium(III)-chlorid, weiß bis weißgrau, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >