Learn More
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indium(III)-chlorid wird in bekannten organischen Reaktionen wie der Friedel-Crafts-Acylierung und der Diels-Alder-Reaktion als Lewis-Säure-Katalysator eingesetzt. Es ist ein effizienter Katalysator für die Thioacetalisierung und ihre Chemoselektivität. Es katalysiert die enantioselektive Ringöffnung von Meso-Aziridinen mit Thiolen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Tetrahydrofuran. Schwerlöslich in Alkohol und unlöslich in Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln. Im geschmolzenen Zustand kann Indium(III)-chlorid Elektrizität leiten.
Indium(III)-chlorid wird in bekannten organischen Reaktionen wie der Friedel-Crafts-Acylierung und der Diels-Alder-Reaktion als Lewis-Säure-Katalysator eingesetzt. Es ist ein effizienter Katalysator für die Thioacetalisierung und ihre Chemoselektivität. Es katalysiert die enantioselektive Ringöffnung von Meso-Aziridinen mit Thiolen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Tetrahydrofuran. Schwerlöslich in Alkohol und unlöslich in Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln. Im geschmolzenen Zustand kann Indium(III)-chlorid Elektrizität leiten.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 800°C |
Chemischer Name oder Material | Indium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 586°C |
Namenshinweis | anhydrous |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,4958 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether. |
Formelmasse | 221.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |