Learn More
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469427
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indan wird als Katalysator, petrochemisches Additiv, für die organische Synthese verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Chloroform (leicht) und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid fernhalten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-11-7
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.179
MDL-Nummer MFCD00003795
InChI-Schlüssel PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Inden
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indane
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 0.962
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1904376
Merck Index 14,4931
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly),and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'